Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
PC400541-1G PC400541-10G PC400541-5G
APOSPC400541-1GEA 63.8 EUR
APOSPC400541-1G APOSPC400541-10G APOSPC400541-5G
Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₅FO₂
MW: 104,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11499062
Núm. CAS: 130340-04-4