2-Amino-4-(difluoromethyl)pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Difluoromethyl)pyridin-2-amine
PC400579-1G PC400579-500MG PC400579-5G
APOSPC400579-1GEA 272 EUR
APOSPC400579-1G APOSPC400579-500MG APOSPC400579-5G
2-Amino-4-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-4-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₆F₂N₂
MW: 144,122 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25476528
Núm. CAS: 1346536-47-7