1-(Tetrahydrofuran-3-yl)piperazine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC400592-1G
PC400592-500MG
APOSPC400592-1GEA
1550
EUR
APOSPC400592-1G
APOSPC400592-500MG
1-(Tetrahydrofuran-3-yl)piperazine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
1-(Tetrahydrofuran-3-yl)piperazine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Formula:
C₈H₁₆N₂O·2CF₃CO₂H Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD23106360 Núm. CAS: 1403767-15-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...