Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylic acid ethyl ester
PC400667-1G PC400667-250MG PC400667-500MG PC400667-5G
APOSPC400667-1GEA 209 EUR
APOSPC400667-1G APOSPC400667-250MG APOSPC400667-500MG APOSPC400667-5G
Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₉F₃N₂O₃
MW: 286.207 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24369730
Núm. CAS: 1432053-94-5