5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-2-(4-methylpiperazino)-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC400689-1G PC400689-250MG PC400689-500MG PC400689-2.5G
APOSPC400689-1GEA 387 EUR
APOSPC400689-1G APOSPC400689-250MG APOSPC400689-500MG APOSPC400689-2.5G
5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₁₁H₁₃BrF₃N₃
MW: 324,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15142779
Núm. CAS: 1208081-84-8