Benzyl-3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzyl 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate
PC400706-1G PC400706-5G
APOSPC400706-1GEA 87 EUR
APOSPC400706-1G APOSPC400706-5G
Benzyl-3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Benzyl-3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₄FNO₃
MW: 251,254 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11976639
Núm. CAS: 845256-59-9