3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400709-25G PC400709-5G
APOSPC400709-25GEA 316 EUR
APOSPC400709-25G APOSPC400709-5G
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116051
Núm. CAS: 412961-26-3