2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400722-1G PC400722-5G
APOSPC400722-1GEA 134 EUR
APOSPC400722-1G APOSPC400722-5G
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Formula: C₄H₂ClF₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09699166
Núm. CAS: 723286-98-4