2-Acetyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC401010-1G PC401010-500MG PC401010-5G
APOSPC401010-1GEA 412 EUR
APOSPC401010-1G APOSPC401010-500MG APOSPC401010-5G
2-Acetyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Acetyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11113406
Núm. CAS: 207994-12-5