6,8-Dihydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5H-thiopyrano[3,4-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC401013-1G PC401013-500MG
APOSPC401013-1GEA 288 EUR
APOSPC401013-1G APOSPC401013-500MG
6,8-Dihydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5H-thiopyrano[3,4-d]pyrimidine
6,8-Dihydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5H-thiopyrano[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₁₄H₁₁F₃N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24369740
Núm. CAS: 1923237-05-1