Ethyl 3-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]propionate
Proveedor: Apollo Scientific
PC401028-1G PC401028-5G
APOSPC401028-1GEA 259 EUR
APOSPC401028-1G APOSPC401028-5G
Ethyl 3-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]propionate
Ethyl 3-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]propionate
Formula: C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28122851
Núm. CAS: 1672655-81-0