2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetic acid
PC401029-1G PC401029-250MG
APOSPC401029-1GEA 265 EUR
APOSPC401029-1G APOSPC401029-250MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Formula: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239,579 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09925056
Núm. CAS: 1000522-34-8