Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC401031-1G PC401031-5G
APOSPC401031-1GEA 364 EUR
APOSPC401031-1G APOSPC401031-5G
Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Formula: C₉H₆BrClF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28122852
Núm. CAS: 1672655-82-1
UN: 1759
ADR: 8,III