tert-Butyl 2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC401032-1G PC401032-5G
APOSPC401032-1GEA 657 EUR
APOSPC401032-1G APOSPC401032-5G
tert-Butyl 2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
tert-Butyl 2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Formula: C₁₂H₁₃ClF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28122853
Núm. CAS: 1672655-80-9