Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC401033-1G PC401033-5G
APOSPC401033-1GEA 306 EUR
APOSPC401033-1G APOSPC401033-5G
Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Formula: C₁₀H₉ClF₃NO₃
MW: 283,632 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28122854
Núm. CAS: 1672655-84-3