2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC401034-1G
PC401034-5G
APOSPC401034-1GEA
306
EUR
APOSPC401034-1G
APOSPC401034-5G
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
Formula:
C₈H₆ClF₃N₂O₂ MW: 254,594 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08876104 Núm. CAS: 923155-43-5 |