3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC401046-1G PC401046-250MG PC401046-5G
APOSPC401046-1GEA 285 EUR
APOSPC401046-1G APOSPC401046-250MG APOSPC401046-5G
3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one 95%
3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one
Formula: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211,569 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28122856
Núm. CAS: 1281189-85-2