2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC401062-1G PC401062-500MG
APOSPC401062-1GEA 194 EUR
APOSPC401062-1G APOSPC401062-500MG
2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₄BrClF₃N
MW: 274,466 g/mol
Pto. Ebullición: 68…70 °C (0,5 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16607521
Núm. CAS: 1227502-50-2