Potassium trifluoro(oxetan-3-yl)borate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC401500-100MG PC401500-1G PC401500-250MG
APOSPC401500-100MGEA 155 EUR
APOSPC401500-100MG APOSPC401500-1G APOSPC401500-250MG
Potassium trifluoro(oxetan-3-yl)borate
Potassium trifluoro(oxetan-3-yl)borate
Formula: C₃H₅BF₃O·K
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24843091
Núm. CAS: 1430219-76-3