4-(Dimethylamino)-3-(trifluoroacetyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[4-(Dimethylamino)pyridin-3-yl]-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 4-(Dimethylamino)-3-(2,2,2-trifluoroethanoyl)pyridine
PC4017-1G PC4017-5G PC4017-250MG
APOSPC4017-1GEA 140 EUR
APOSPC4017-1G APOSPC4017-5G APOSPC4017-250MG
4-(Dimethylamino)-3-(trifluoroacetyl)pyridine
4-(Dimethylamino)-3-(trifluoroacetyl)pyridine
Formula: C₉H₉F₃N₂O
MW: 218,176 g/mol
Pto. Ebullición: 70 °C (4 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09904820
Núm. CAS: 230305-72-3