tert-Butyl 6-fluoro-4-iodo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC402001-1G PC402001-250MG
APOSPC402001-1GEA 669 EUR
APOSPC402001-1G APOSPC402001-250MG
tert-Butyl 6-fluoro-4-iodo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
tert-Butyl 6-fluoro-4-iodo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₂FIN₂O₂
MW: 362,139 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13182503
Núm. CAS: 895535-15-6