2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC402002-1G PC402002-250MG
APOSPC402002-1GEA 1010 EUR
APOSPC402002-1G APOSPC402002-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
Formula: C₉H₅F₃N₂O
MW: 214,144 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25460304
Núm. CAS: 933741-41-4