Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC402005-1G PC402005-250MG
APOSPC402005-1GEA 655 EUR
APOSPC402005-1G APOSPC402005-250MG
Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 240…242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878903
Núm. CAS: 877773-17-6