5-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC402014-250MG
PC402014-100MG
APOSPC402014-250MGEA
85.7
EUR
APOSPC402014-250MG
APOSPC402014-100MG
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formula:
C₈H₄BrF₃N₂ MW: 265.03 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD21602947 Núm. CAS: 1374258-43-1 |