7-Fluoro-4-nitro-1H-indole
Proveedor: Apollo Scientific
PC402019-250MG PC402019-1G
APOSPC402019-250MGEA 502 EUR
APOSPC402019-250MG APOSPC402019-1G
7-Fluoro-4-nitro-1H-indole
7-Fluoro-4-nitro-1H-indole
Formula: C₈H₅FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25460309
Núm. CAS: 548458-05-5