3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC402108-1G PC402108-250MG
APOSPC402108-1GEA 168 EUR
APOSPC402108-1G APOSPC402108-250MG
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
Formula: C₁₃H₈F₅NO
MW: 289.201 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18400452
Núm. CAS: 867288-01-5