2-Fluoro-1-isocyanato-4-methylbenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC402115-1G
PC402115-250MG
APOSPC402115-1GEA
748
EUR
APOSPC402115-1G
APOSPC402115-250MG
2-Fluoro-1-isocyanato-4-methylbenzene 95%
2-Fluoro-1-isocyanato-4-methylbenzene
May form small amount of sediment
Formula:
C₈H₆FNO MW: 151,138 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD18269662 Núm. CAS: 69941-50-0 |