4-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC402124-1G PC402124-250MG
APOSPC402124-1GEA 1140 EUR
APOSPC402124-1G APOSPC402124-250MG
4-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
4-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₂F₃N·ClH
MW: 263,687 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22378606
Núm. CAS: 208989-34-8