3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC402126-1G PC402126-250MG
APOSPC402126-1GEA 702 EUR
APOSPC402126-1G APOSPC402126-250MG
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₄F₃N·ClH
MW: 265,702 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02178940
Núm. CAS: 1106940-96-8