7-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC402130-1G PC402130-500MG
APOSPC402130-1GEA 1720 EUR
APOSPC402130-1G APOSPC402130-500MG
7-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one 97%
7-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Formula: C₁₀H₅BrF₃NO
MW: 292,052 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756520
Núm. CAS: 847900-73-6