1-(Isoquinolin-5-yl)-3-(4-(trifluoromethyl)benzyl)urea 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC402132-1G PC402132-500MG
APOSPC402132-1GEA 1720 EUR
APOSPC402132-1G APOSPC402132-500MG
1-(Isoquinolin-5-yl)-3-(4-(trifluoromethyl)benzyl)urea 97%
1-(Isoquinolin-5-yl)-3-(4-(trifluoromethyl)benzyl)urea
Formula: C₁₈H₁₄F₃N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07696058
Núm. CAS: 581809-67-8