(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC402133-1G PC402133-5G
APOSPC402133-1GEA 1320 EUR
APOSPC402133-1G APOSPC402133-5G
(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₁F₂N·ClH
MW: 219,659 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08751479
Núm. CAS: 1443624-23-4