4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
PC402135-1G PC402135-250MG PC402135-500MG
APOSPC402135-1GEA 782 EUR
APOSPC402135-1G APOSPC402135-250MG APOSPC402135-500MG
4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₈H₄ClF₃N₂S
MW: 252,644 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28506297
Núm. CAS: 1628317-85-0