3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC402139-1G
PC402139-250MG
APOSPC402139-1GEA
560
EUR
APOSPC402139-1G
APOSPC402139-250MG
3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
Formula:
C₁₄H₈FNO₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11111105 Núm. CAS: 676494-55-6 |