6-Fluoro-7-nitro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
PC402140-1G PC402140-250MG
APOSPC402140-1GEA 799 EUR
APOSPC402140-1G APOSPC402140-250MG
6-Fluoro-7-nitro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
6-Fluoro-7-nitro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formula: C₉H₇FN₂O₃
MW: 210,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31617681
Núm. CAS: 1809018-61-8