3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC402144-1G PC402144-250MG
APOSPC402144-1GEA 638 EUR
APOSPC402144-1G APOSPC402144-250MG
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₄F₃NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28108755
Núm. CAS: 2409589-75-7