3-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC402145-1G PC402145-250MG
APOSPC402145-1GEA 527 EUR
APOSPC402145-1G APOSPC402145-250MG
3-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
3-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄FNO·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11501328
Núm. CAS: 173447-91-1