2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride
PC403011-100MG PC403011-250MG PC403011-1G
APOSPC403011-100MGEA 111 EUR
APOSPC403011-100MG APOSPC403011-250MG APOSPC403011-1G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride 97%
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₂F₃N·ClH
MW: 239,665 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14708148
Núm. CAS: 153390-61-5