1-(2-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
PC403063-100G PC403063-250G PC403063-50G
APOSPC403063-100GEA 424 EUR
APOSPC403063-100G APOSPC403063-250G APOSPC403063-50G
1-(2-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
1-(2-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
Formula: C₇H₉FN₂·2ClH
MW: 213.08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015850
Núm. CAS: 1349715-77-0