(6-Fluoropyridin-3-yl)methylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (6-Fluoropyridin-3-yl)methanamine
PC403115-1G PC403115-250MG PC403115-5G
APOSPC403115-1GEA 150 EUR
APOSPC403115-1G APOSPC403115-250MG APOSPC403115-5G
(6-Fluoropyridin-3-yl)methylamine
(6-Fluoropyridin-3-yl)methylamine
Formula: C₆H₇FN₂
MW: 126,132 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100747
Núm. CAS: 205744-17-8