Pentafluoro(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4037-25G PC4037-5G
APOSPC4037-25GEA 383 EUR
APOSPC4037-25G APOSPC4037-5G
Pentafluoro(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)benzene
Pentafluoro(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)benzene
Formula: C₉H₃F₉O
MW: 298,105 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155914
Núm. CAS: 89847-87-0