2-Fluoro-5-methoxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC404001-10G PC404001-1G PC404001-5G
APOSPC404001-10GEA 374 EUR
APOSPC404001-10G APOSPC404001-1G APOSPC404001-5G
2-Fluoro-5-methoxypyridine 98%
2-Fluoro-5-methoxypyridine
Formula: C₆H₆FNO
MW: 127,116 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185604
Núm. CAS: 136888-79-4