5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC404013-1G PC404013-250MG PC404013-5G
APOSPC404013-1GEA 223 EUR
APOSPC404013-1G APOSPC404013-250MG APOSPC404013-5G
5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₄H₂F₃IN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24540492
Núm. CAS: 1015780-53-6