1-(2-Fluoroethyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC404014-1G PC404014-25G PC404014-5G
APOSPC404014-1GEA 21.9 EUR
APOSPC404014-1G APOSPC404014-25G APOSPC404014-5G
1-(2-Fluoroethyl)-1H-pyrazole
1-(2-Fluoroethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23972194
Núm. CAS: 139578-67-9