4-Fluorobenzoyl isocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
PC404017-1G PC404017-250MG
APOSPC404017-1GEA 429 EUR
APOSPC404017-1G APOSPC404017-250MG
4-Fluorobenzoyl isocyanate
4-Fluorobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₈H₄FNO₂
MW: 165,121 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00673066
Núm. CAS: 18354-35-3
UN: 2206
ADR: 6.1,II