3-Fluorobenzoyl isocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
PC404018-1G PC404018-250MG
APOSPC404018-1GEA 509 EUR
APOSPC404018-1G APOSPC404018-250MG
3-Fluorobenzoyl isocyanate
3-Fluorobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₈H₄FNO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09816474
Núm. CAS: 78469-21-3
UN: 2206
ADR: 6.1,II