2-Fluorobenzoyl isocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
PC404019-1G PC404019-250MG
APOSPC404019-1GEA 1040 EUR
APOSPC404019-1G APOSPC404019-250MG
2-Fluorobenzoyl isocyanate
2-Fluorobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₈H₄FNO₂
MW: 165,121 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD16301148
Núm. CAS: 62869-34-5
UN: 2206
ADR: 6.1,II