2-Amino-6-fluoro-3-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Fluoro-3-methylquinolin-2-amine
PC404500-1G PC404500-5G
APOSPC404500-1GEA 335 EUR
APOSPC404500-1G APOSPC404500-5G
2-Amino-6-fluoro-3-methylquinoline
2-Amino-6-fluoro-3-methylquinoline
Formula: C₁₀H₉FN₂
MW: 176.19 g/mol
Pto. de fusión: 176…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272512
Núm. CAS: 203506-28-9