1-a-Amino(2-hydroxyphenyl)methyl-2-naphthol trifluoroacetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC404508-1G
PC404508-250MG
APOSPC404508-1GEA
590
EUR
APOSPC404508-1G
APOSPC404508-250MG
1-a-Amino(2-hydroxyphenyl)methyl-2-naphthol trifluoroacetate
1-a-Amino(2-hydroxyphenyl)methyl-2-naphthol trifluoroacetate
Formula:
C₁₇H₁₅NO₂·CF₃CO₂H Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09881437 Núm. CAS: 916825-05-3 |