cis-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC404511-1G PC404511-250MG
APOSPC404511-1GEA 525 EUR
APOSPC404511-1G APOSPC404511-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₆F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26936313
Núm. CAS: 1980007-28-0